Key Documents
687162
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenol
97%
Sinonimo/i:
Antiarol
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-149 °C
Stringa SMILE
COc1cc(O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O4/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5,10H,1-3H3
VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)