Documenti fondamentali
687022
Sigma-Aldrich
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
4-Morpholineethanesulfonic acid-d13 monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D13NO4S
Peso molecolare:
208.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+13
Stringa SMILE
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)