Documenti fondamentali
686425
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
217-221 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
RQSXRGSPGHZKFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)