419443
2-Amino-5-methylbenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
5-Methylanthranilic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?