378046
2-Amino-5-chlorobenzoic acid
90%, technical grade
Sinonimo/i:
5-Chloroanthranilic acid
About This Item
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
204-206 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)