686069
Titanium(II) hydride
hydrogen-storage grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
hydrogen-storage grade
Stato
powder
Temp. autoaccensione
437 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>400 °C (dec.)
Densità
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids