685976
Mischmetal Nickel Alloy, (Ce, La, Nd, Pr)Ni5
hydrogen-storage grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
hydrogen-storage grade
Descrizione
Hydrogen Storage Capacity: 1.5-1.6 wt.% @25°C
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 1
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.