Documenti fondamentali
938130
Sigma-Aldrich
Acido cloroplatinico
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico (IV), Cloruro platinico, Hidrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Formula condensata:
H2PtCl6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.81 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder, crystals or chunks
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
Chloroplatinic acid hydrate is a popular platinum precursor which is used as catalyst for polymer electrolyte fuel cells, in sensors.
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)