Key Documents
685755
Sigma-Aldrich
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
114-126 °C
Stringa SMILE
Nc1cnc2ccccn12
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2
RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Annie S P Yang et al.
The EMBO journal, 40(6), e106583-e106583 (2021-01-19)
Plasmodium falciparum (Pf) is a major cause of human malaria and is transmitted by infected Anopheles mosquitoes. The initial asymptomatic infection is characterized by parasite invasion of hepatocytes, followed by massive replication generating schizonts with blood-infective merozoites. Hepatocytes can be