Documenti fondamentali
683779
Sigma-Aldrich
1-Boc-3,5-dimethylpyazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27BN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
109-113 °C
Stringa SMILE
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
683779-250MG4061832881089
683779-1G4061826066829