683248
(11bR)-2,6-Bis(diphenylphosphino)-N,N-dimethyldinaphtho[2,1d:1′,2′-f]-1,3,2-dioxaphosphepin-4-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
245-249 °C
Gruppo funzionale
amine
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)P1Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)P(c6ccccc6)c7ccccc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C46H36NO2P3/c1-47(2)52-48-45-41(50(35-21-7-3-8-22-35)36-23-9-4-10-24-36)31-33-19-15-17-29-39(33)43(45)44-40-30-18-16-20-34(40)32-42(46(44)49-52)51(37-25-11-5-12-26-37)38-27-13-6-14-28-38/h3-32H,1-2H3
JVTXDRKUFXCFCF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- The stereoselective preparation of aminoesters via rhodium-catalyzed enantioselective hydrogenation of dehydroaminoesters.
- The Rh-catalyzed asymmetric hydrogenation of N-(α-arylvinyl) acetamides.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)