Documenti fondamentali
683159
Sigma-Aldrich
Chiralyst P468
Umicore
Sinonimo/i:
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate, Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium triflate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24F3O3RhS
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
159 °C (dec. literature value) (lit.)
83-97 °C (dec. experimental value)
Stringa SMILE
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Note legali
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.