Key Documents
682411
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl-phenylphosphine
95%
Sinonimo/i:
NSC 244300
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23P
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Indice di rifrazione
n20/D 1.5382
P. eboll.
124-128 °C/10 mmHg
Densità
0.933 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23P/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
XOJNEFQLMRCOMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed monoarylation reactions (cocatalyst)
  • Coupling of alkyl bromides with aryl boronic acids
  • Reactant for the synthesis of palladium-FiberCats for aryl chloride Suzuki coupling
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)