Documenti fondamentali
681164
Sigma-Aldrich
3′-Iodoacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
107 °C/1 mmHg
Densità
1.767 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
iodo
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
IWLHOUBDKCKJJQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)