679259
Tetramethyl orthosilicate
deposition grade, ≥98%, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetramethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
deposition grade
Densità del vapore
5.25 (vs air)
Tensione di vapore
13 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98%
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.368 (lit.)
P. eboll.
121-122 °C (lit.)
Punto di fusione
−4 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage