678163
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425
Densità
0.8587 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C6H18O2Si2/c1-7-9(3,4)10(5,6)8-2/h1-6H3
CWGBHCIGKSXFED-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- In the palladium catalyzed bis(silylation) of 1,4-diethynylbenzene to obtain a crack free sol-gel.
- To prepare dimethylsilylene via gas-phase flow-pyrolysis at 600 0C.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Over the past several years, the Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds (Hiyama coupling) has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly used methods such as Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi cross-couplings (Zn).