Documenti fondamentali
678090
Sigma-Aldrich
Isopropyl myristate-1,2-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)1113CH213COOCH(CH3)2
Peso molecolare:
272.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
P. eboll.
193 °C/20 mmHg (lit.)
Densità bulk
0.856 g/mL(lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3/i15+1,17+1
AXISYYRBXTVTFY-YSNSLIITSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)