Documenti fondamentali
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
121-125 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)