Key Documents
675768
Sigma-Aldrich
Oleoyl-13C18 Coenzyme A
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18C21H68N7O17P3S · xLi+
Peso molecolare:
1049.85 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)