Documenti fondamentali
674281
Sigma-Aldrich
1,11-Undecanedithiol
99%
About This Item
Formula condensata:
HSCH2(CH2)9CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4983
Densità
0.9333 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24S2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
ODMTYGIDMVZUER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH
Articoli
Inorganic nanomaterials are tunable by size, shape, structure, and/or composition. Advances in the synthesis of well-defined nanomaterials have enabled control over their unique optical, electronic, and chemical properties stimulating tremendous interest across a wide range of disciplines. This article illuminates some of the recent research advances of inorganic nanoparticles (NPs) in optoelectronics applications.