Documenti fondamentali
674117
Sigma-Aldrich
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H7O3Na
Peso molecolare:
128.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (Chiral Purity)
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
149-155 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)