Documenti fondamentali
672564
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butyl-phosphino)-1-(2-methoxy-phenyl)-1H-pyrrole
95%
Sinonimo/i:
cataCXium® POMetB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Note legali
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.