Key Documents
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
90% (T)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤2.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)