Documenti fondamentali
667307
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-d9
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DO2C(CD2)2CD(ND2)CO2D
Peso molecolare:
156.18
Codice UNSPSC:
12352116
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Punto di fusione
205 °C (dec.)
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)