666556
2-Bromopyridine-5-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Bromopyridine-5-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
Br(C5H3N)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
161-166 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C5H5BBrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3,9-10H
BCYWDUVHAPHGIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant involved in:
- Iterative cross-coupling reactions for synthesis of non-cytotoxic terpyridines
- The Garlanding approach for synthesis of phenyl-pyridyl scaffolds
- Cyanation for synthesis of aromatic nitriles
- Suzuki-Miyaura cross-coupling with dihalopyridines and dihalobipyridines
- Petasis boronic Mannich reaction
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?