666394
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
13CH315NH2 ·HCl
Peso molecolare:
69.50
Codice UNSPSC:
12352101
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
Stato
solid
Punto di fusione
232-234 °C
Stringa SMILE
[13CH3][15NH2].Cl
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)