Documenti fondamentali
589888
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5
99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
CD3ND2
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
P. ebollizione
-6.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3/hD2
BAVYZALUXZFZLV-OMNVKBNWSA-N
Confezionamento
Standard 10 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 29 psig for 10 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)