Documenti fondamentali
666009
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-13C5, 15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
t-Bu-O213C13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H27NO10/c1-26(2,3)37-25(33)35-21(28)13-12-20(22(29)30)27-23(31)36-24(32)34-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,27+1
FDYBNOVXBMCGNW-CKXUOWENSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)