Documenti fondamentali
658928
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
131-136 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)