Key Documents
665509
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10F3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
155-159 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactnat for:
  • C,N-cross coupling reactions
  • Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)