Documenti fondamentali
665495
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393
P. ebollizione
74-75 °C/33 mmHg
Densità
1.154 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of positive allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 4
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)