Key Documents
665428
Sigma-Aldrich
Oxalyl-13C2 chloride
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Ethanedioyl-1,2-13C2 dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
P. eboll.
62-65 °C
Densità
1.523 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[13C](=O)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6/i1+1,2+1
CTSLXHKWHWQRSH-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)