595977
Diethyl oxalate-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH213CO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
185 °C (lit.)
Densità
1.091 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
595977-500MG | 4061837659478 |