Key Documents
665304
Sigma-Aldrich
Methyl 5-iodo-2-methoxybenzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
IC6H3(OCH3)CO2CH3
Peso molecolare:
292.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
57-61 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(I)ccc1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
FJVKSHACIRATIW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)