Key Documents
665223
Sigma-Aldrich
Acetylene dicarboxylic acid-1-13C disodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Butynedioic acid-2-13C, Acetylenedicarboxylic acid-1-13C disodium salt
About This Item
Formula condensata:
NaO2CC≡C13CO2Na
Peso molecolare:
159.01
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
>250 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C(O[Na])C#C[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H2O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
DJVYWPRZTVTSGO-GOCMCNPZSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)