Documenti fondamentali
665150
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
P. ebollizione
120-135 °C/0.5 mmHg
Densità
1.046 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of esters with heterocyclic bromides and chlorides leading to, for example, 4-pyridylpiperidinyl esters.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)