198064
Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
96%
Sinonimo/i:
1-Carbethoxy-4-aminopiperidine
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6,9H2,1H3
GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Milrinone analogs to analyze effects on intracellular calcium increase in cardiac cells
Tetrahydronaphthalene derivatives
Quorum sensing modulators
Selective anti-Helicobacter pylori activity molecules
Orally active M1 mAChR agonists
Aza derivatives of phytoalexin for antibacterial activity
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?