Documenti fondamentali
662569
Sigma-Aldrich
Sodium Oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Peso molecolare:
313.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
232-235 °C
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)