S1950000
Sulfadossina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Ammino-N-(5,6-dimetossi-4-pirimidinil)benzenesolfonammide, Sulfadossina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sulfadoxine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)