Key Documents
658189
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminonaphthalene-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1015N2
Peso molecolare:
160.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Punto di fusione
197-203 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]c1cc2ccccc2cc1[15NH2]
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2/i11+1,12+1
XTBLDMQMUSHDEN-ALQHTKJJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)