SAB2500182
Anti-CACNA1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CACH2, Anti-Calcium channel voltage-dependent L type α-1C-subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2500182-100UG | 4061831483710 |