65800
2-Methylanthraquinone
technical, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-MAQ
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Impurezze
3-4% 1-methylanthraquinone
P. ebollizione
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
170-173 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CTSG(1511) , ELA2(1991)
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
408.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
209 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?