Documenti fondamentali
8.00465
Sigma-Aldrich
Anthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-549-0
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Temp. autoaccensione
650 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temp. transizione
flash point 250 °C
Solubilità
0.00007 g/L
Densità
1.26 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup