Documenti fondamentali
657573
Sigma-Aldrich
5,6-Methylenedioxy-1-indanone
97%
Sinonimo/i:
6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-d]-1,3-dioxol-5-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
162-166 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1CCc2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C10H8O3/c11-8-2-1-6-3-9-10(4-7(6)8)13-5-12-9/h3-4H,1-2,5H2
LKLNTTMWFRNYLE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)