Key Documents
657131
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Sinonimo/i:
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9Br2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-108 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3