653152
4-Mercaptophenylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
(4-Carboxymethyl)thiophenol, (4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 2-(4-Mercaptophenyl)acetic acid, 2-(4-Sulfanylphenyl)acetic acid, 4-Mercaptobenzeneacetic acid, p-Mercaptophenylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
105-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
ORXSLDYRYTVAPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It can be used:
- On-resin preparation of peptide-α thiophenylesters which are used in a chemical ligation process for the chemical synthesis of peptides.
- In one pot deprotection of (acetamido-methyl)cysteine following native chemical ligation and/or desulfurization method for the preparation of peptides.
- Palladium facilitated deprotection of N-terminal cysteine through native chemical ligation method for the preparation of synthetically challenging proteins.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?