652288
Hydrotalcite, synthetic
Sinonimo/i:
Magnesium aluminum hydroxycarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
Densità
2.0 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O[Mg+].O[Mg+].O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Mg]O.O[Al](O)O.O[Al](O)O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+3;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
PWZFXELTLAQOKC-UHFFFAOYSA-A
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?