65133
Methyl 5-methoxy-3-oxovalerate
technical, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate, Nazarov reagent
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Beilstein:
2042099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥85% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44
P. ebollizione
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
ketone
Stringa SMILE
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)