Documenti fondamentali
247162
Sigma-Aldrich
Ethyl propionylacetate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-oxovalerate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Beilstein:
970270
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl propionylacetate reacts with tropolone p-toluenesulfonate in the presence of sodium ethoxide to give 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
Applicazioni
Ethyl propionylacetate has been used in the synthesis of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Iodometano contains copper as stabilizer, ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
I8507
Iodometano
A simple and efficient synthesis of 2-alkylazulenes.
Iwama N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9211-9213 (2004)
R R Martel et al.
Journal of medicinal chemistry, 19(3), 391-395 (1976-03-01)
A series of 37 1-ethyl- and 1-n-propyl-1, 3, 4, 9-tetrahydropyrano[3, 4-b]indole-1-acetic acids bearing one, or two, substituents on the benzene ring has been synthesized via the acid-catalyzed condensation of a substituted tryptophol with ethyl propionylacetate or ethyl butyrylacetate. Antiinflammatory and