Documenti fondamentali
650684
Sigma-Aldrich
Guanosine-13C10,15N5 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
GMP-13C10,15N5 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C10H1215N5Na2O8P
Peso molecolare:
422.08
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+15
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C@@](O)([H])[13C@@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)